Key Documents
8.00608
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Propionic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-638-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
285 °C
Puissance
2360 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-9.5 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, calculated on the free acid)
Point d'ébullition
167 °C/1013 hPa
Pf
-45 °C
Température de transition
flash point 63 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Trace Amines Quantification:</strong> Propionic anhydride is used to derivatize the amino and hydroxyl groups for catecholamines and indolesin (de Bruyn et al., 2024).</li>
<li><strong>Asphaltene Oxidation Research:</strong> It is used in the oxidation of asphaltene and in the synthesis of peroxypropionic acid (Zhao et al., 2023).</li>
<li><strong>In Acylation Reactions:</strong> Used in the acylation of 1,2-methylenedioxybenzene (MDB) during the synthesis of 3,4-methylenedioxypropiophenone (MDP1P) and propionic acid.<br /> (Schiaroli et al., 2023).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F
Point d'éclair (°C)
63 °C