44243
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
solid
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable