Key Documents
13425
Sigma-Aldrich
Sodium ferrocyanide decahydrate
≥98.0%
Synonyme(s) :
Tetrasodium hexacyanoferrate decahydrate, Sodium hexacyanoferrate(II)
About This Item
Formule linéaire :
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.20%
sulfate (SO42-): ≤0.20%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium ferrocyanide decahydrate can be used as a precursor to synthesize Na-enriched Na1+xFe[Fe(CN)6] frameworks in NaCl, which can be used as a cathode for sodium-ion batteries.(1)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated