P9387
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
ReagentPlus®, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥98.5%
Forme
powder
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
Pf
70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Clé InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable