Principaux documents
09206
Supelco
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer
analytical standard
Synonyme(s) :
(±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Beilstein:
3198769
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≤15% (γ-isomer, GC)
≥85% (α-isomer, GC)
≥90.0% (sum of isomers, GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.464-1.467
n20/D 1.465 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
Clé InChI
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup