06756
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
Clé InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable