Key Documents
47874
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homolys(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-7-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)heptanoic acid, Nβ-Fmoc-Nω-Boc-L-β-homolysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H34N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.57
Numéro Beilstein :
8022293
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-15-9-8-10-18(16-24(30)31)29-26(33)34-17-23-21-13-6-4-11-19(21)20-12-5-7-14-22(20)23/h4-7,11-14,18,23H,8-10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t18-/m0/s1
Clé InChI
SDBUQLGECIYUDT-SFHVURJKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable