01419
1,2-Propanediamine-1,2,3-13C3,1-15N hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.0%
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[13CH3][13CH](N)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
AOHJOMMDDJHIJH-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable