Étalons de pesticides
Les pesticides sont des substances du type produits chimiques, agents biologiques (virus, bactéries, agents antimicrobiens, désinfectants, etc.) ou mélange de composés, destinés à empêcher, détruire, repousser ou réduire les nuisibles en tous genres. Leur application a pour but d'éliminer les nuisibles ciblés tels que les insectes, rongeurs, mauvaises herbes, bactéries, agents pathogènes des végétaux, mollusques, nématodes (vers ronds), moisissures, champignons et microbes qui détruisent une propriété donnée, causent des nuisances, propagent des maladies ou sont vecteurs de maladies.
Les résidus de ces pesticides peuvent se retrouver dans l'air, les sols, l'eau et les aliments. Grâce à nos matériaux de référence de pesticides, vous pouvez surveiller avec exactitude la qualité du sol, de l'eau et des aliments conformément aux réglementations nationales et internationales.
Voici une sélection de produits :
Ressources produits apparentées
- Application Note: Analysis of Fipronil in Eggs
- Application Note: UHPLC-MS/MS Analysis of Polar Pesticides on the Supel™ Carbon LC Column
- Workflow for Pesticide Analysis in Cannabis
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
- Brochure: Methods for Analysis of the California List of Pesticides in Cannabis (Analytix Reporter)
- Analysis of California Cannabis List of Pesticides, Mycotoxins, and Pyrethrins Using Ascentis® Express Biphenyl Column
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
- Flyer: Food Alert — Fipronil in eggs and egg containing products
- Flyer: Pesticide Reference Materials for Water Testing
- Flyer: Pesticide Reference Material for Food Testing
- Flyer: Analysis of Banned and Other Neonicotinoids from Plant Material
- Flyer: TraceCERT® Pesticide CRMs
- Brochure: Gas Chromatography Tools for your workflow
Pesticides de qualité "étalon analytique" (PESTANAL®)
Vous pouvez choisir parmi notre grande diversité d'étalons analytiques de pesticides PESTANAL® purs ou en solution, spécialement conçus pour vos analyses ou vos tests de dépistage en routine. Notre gamme de pesticides purs comprend des substances mères ainsi qu'un nombre croissant de métabolites. Pour vous garantir des achats les plus transparents possibles, nous fournissons un certificat d'analyse avec la date d'expiration ainsi qu'un chromatogramme du produit.
Pesticides avec marquage isotopique
On utilise souvent la spectrométrie de masse à dilution isotopique (IDMS) pour déterminer les effets de matrice et les biais affectant les résultats en raison de la perte d'analyte. Cette technique tire profit du fait que les composés marqués avec un isotope ont les mêmes propriétés physiques que leurs analogues non marqués. On peut toujours les distinguer par spectrométrie de masse en enrichissant l'échantillon, avant le processus de préparation, avec un analogue marqué de manière isotopique, la perte d'analyte durant la préparation pouvant être facilement déterminée et compensée. Nous proposons une gamme de plus en plus étoffée de matériaux purs et de solutions, marqués au 13C, au 15N ou au D.
Pesticides de qualité "matériau de référence"
Nos pesticides de qualité "matériau de référence" sont certifiés selon l'ISO/CEI 17025 pour la valeur de leur propriété par RMNq ou par l'approche du bilan massique. Ces matériaux de référence peuvent donc vous aider à obtenir des résultats mesurables, exacts et traçables.
Pesticides de qualité "matériau de référence certifié" (TraceCERT®)
Notre gamme de produits TraceCERT® en pleine expansion se compose d'un nombre croissant de MRC de pesticides, certifiés selon l'ISO/CEI 17025 et l'ISO 17034 et dont la traçabilité remonte jusqu'aux SRM du NIST. Ils peuvent servir d'étalons pour l'étalonnage, d'étalons internes ou de substituts d'étalons, de solutions d'enrichissement, ou d'échantillons témoins au laboratoire. Les pesticides sont disponibles sous forme de matériau pur, ou de mélanges mono-composé ou multi-composés.
Métabolites de pesticides
Une fois appliqués, les pesticides modernes tendent à se dégrader rapidement du fait de leur transformation physicochimique et biologique. De ce fait, il se peut que des résidus de pesticides présents dans les échantillons ne soient pas détectés ou qu'ils le soient, mais à des concentrations extrêmement faibles. Il est important de surveiller les métabolites des pesticides afin de documenter leur utilisation antérieure. Notre offre de métabolites de pesticides en constante évolution comprend divers niveaux de qualité (étalon analytique, matériau de référence, matériau de référence certifié), disponibles en différents formats (pur ou en solution).