Key Documents
ZLXM0D035
Milli-Q
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 35 L/hr
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Caractéristiques
removes remaining ions by electrodeionization
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
35 L/hr flow rate
Compatibilité
for use with Elix®
Description générale
Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® est conçu pour désioniser l'eau en continu après osmose inverse (OI). Le module Elix® contribue à produire de l'eau pure de qualité supérieure de manière fiable et constante, sans aucune maintenance, à un débit de 35 l/h.
Application
L'eau de Type 2 obtenue après traitement par OI-EDI répond aux besoins d'un grand nombre d'applications de laboratoire classiques (préparation d'échantillons, de tampons ou de réactifs, rinçage de la verrerie…) et convient à l'alimentation des équipements et instruments (autoclaves, lave-vaisselles, enceintes de vieillissement et de tests de stabilité, analyseurs cliniques, automates de coloration de lames, générateurs d'hydrogène, systèmes d'eau ultra pure…).
Caractéristiques et avantages
  • Pièce de rechange d'origine pour le module d'EDI Elix® - ZLXM0D035.
  • Contient une résine échangeuse d'ions à lits mélangés.
  • Élimine efficacement les ions restants dans l'eau purifiée par OI pour produire une eau pure de qualité constante, quelles que soient la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, niveaux de CO2) et la performance de la cartouche d'OI.
  • Évite les procédures de régénération chimique dangereuses, le remplacement de résines onéreuses, le remplacement de cartouches de désionisation (DI) ou l'ajout d'adoucisseurs.
  • Réduit la durée de l'entretien et garantit des coûts d'exploitation faibles et prévisibles.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany