Key Documents
ZLX0EDI10
Milli-Q
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 10 L/hr
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
10 L/hr flow rate
unit H
33 cm (13 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Essential
Description générale
Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® est conçu pour désioniser l'eau en continu après l'osmose inverse (OI). Le module Elix® contribue à produire de l'eau pure de qualité supérieure de manière fiable et constante, sans aucune maintenance à un débit de 10 l/h.
Application
L'eau de type 2 obtenue après traitement par OI-EDI répond aux besoins d'un grand nombre d'applications de laboratoire classiques (par ex. préparation d'échantillons, de tampons et de réactifs, ou rinçage de la verrerie) et convient parfaitement à l'alimentation des équipements et des instruments (par ex. autoclaves, lave-vaisselles, enceintes de vieillissement et de tests de stabilité, analyseurs cliniques et automates de coloration de lames, générateurs d'hydrogène et systèmes d'eau ultra pure).
Caractéristiques et avantages
  • Pièce de rechange d'origine pour le module d'EDI Elix® - ZLX0EDI10.
  • Élimine efficacement de l'eau purifiée par OI les ions restants pour produire une eau pure de qualité constante, quelles que soient la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, niveaux de CO2) et la performance de la cartouche d'OI.
  • Évite les procédures de régénération chimique dangereuses, le remplacement de résines onéreuses, le remplacement de cartouches de déionisation ou l'ajout d'adoucisseurs.
  • Réduit la durée de la maintenance et garantit des coûts de fonctionnement faibles et prévisibles.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany