Key Documents
ZLXM0D120
Milli-Q
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 120 L/hr
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Caractéristiques
removes remaining ions by electrodeionization
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
120 L/hr flow rate
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® est conçu pour désioniser l'eau en continu après osmose inverse (OI). Le module Elix® contribue à produire de l'eau pure de qualité supérieure de manière fiable et constante, sans aucune maintenance, à un débit de 120 l/h.
Application
L'eau de type 2 obtenue après traitement par OI-EDI répond aux besoins d'un grand nombre d'applications de laboratoire classiques (préparation d'échantillons, de tampons ou de réactifs, rinçage de la verrerie…) et convient à l'alimentation des équipements et instruments (autoclaves, lave-vaisselles, enceintes de vieillissement, chambres d'essais de stabilité, analyseurs cliniques, automates de coloration de lames, générateurs d'hydrogène, systèmes d'eau ultra pure…).
Caractéristiques et avantages
  • Pièce de rechange d'origine pour le module d'EDI Elix® - ZLXM0D070.
  • Contient une résine échangeuse d'ions à lit mixte.
  • Élimine efficacement les ions résiduels de l'eau purifiée par OI pour donner une eau pure de qualité constante, indépendamment de la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, teneur en CO2) ou des performances de la cartouche d'OI.
  • Évite les procédures de régénération chimique dangereuses, le remplacement de résines onéreuses, le changement de cartouches de déionisation 5DI) ou l'ajout d'adoucisseurs.
  • Limite le temps de maintenance, assurant des frais de fonctionnement peu élevés et prévisibles.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany