Key Documents
UFC30GV0S
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 0,5 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 ml) et Ultrafree®-CL (2 ml) sont des dispositifs à usage unique jetables qui permettent d'éliminer les particules présentes dans des solutions biologiques aqueuses. Ils sont déclinés en deux volumes avec un choix de membranes microporeuses (de 0,1 µm à 5,0 µm), pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités pré-stérilisées sont également disponibles. Utiliser avec des rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 ml (-MC) et tubes de 15 ml (CL).
Code du filtre : GVPP
Type de filtre : microfiltration
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 ml) et Ultrafree®-CL (2 ml) sont des dispositifs à usage unique jetables qui permettent d'éliminer les particules présentes dans des solutions biologiques aqueuses. Ils sont déclinés en deux volumes avec un choix de membranes microporeuses (de 0,1 µm à 5,0 µm), pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités préstérilisées sont également disponibles. À utiliser dans une microcentrifugeuse avec rotor à angle fixe pour les tubes de 1,5 ml (-MC) et de 15 ml (-CL).
Code du filtre : GVPP
Type de filtration : microfiltration
Application
Le filtre à centrifuger Ultrafree®-MC GV a été utilisé
  • pour filtrer les lysats cellulaires après centrifugation pour la spectrométrie de masse sans marquage
  • pour filtrer les enzymes extraites dans le tampon pour la préparation de la solution d'imagerie pour la microscopie de reconstruction optique stochastique directe (dSTORM) cellulaire et la microscopie de localisation de molécules uniques d'ADN pour l'imagerie en topographie à l'échelle nanométrique (DNA-PAINT)
  • pour purifier la solution virale pendant les études de transfection
  • pour filtrer les homogénats de tissus cardiaques pour la préparation de l'échantillon pour l'analyse par chromatographie liquide à haute pression (HPLC)
Caractéristiques et avantages
  • Utilisé pour l'élimination de particules et de précipités dans des échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
  • Convient parfaitement à une utilisation avec les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
  • Utilisé pour l'élimination des particules et précipités présents dans les échantillons aqueux ou dans certains échantillons contenant des solvants
  • Idéal pour les solutions de protéines et d'acides nucléiques
Forme physique
Code couleurs : Jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Robert Player et al.
BMC genomics, 21(1), 166-166 (2020-02-19)
The state-of-the-art in nucleic acid based biodetection continues to be polymerase chain reaction (PCR), and many real-time PCR assays targeting biodefense pathogens for biosurveillance are in widespread use. These assays are predominantly singleplex; i.e. one assay tests for the presence
Cetin Agar et al.
Blood, 117(25), 6939-6947 (2011-04-02)
Sepsis is a systemic host response to invasive infection by bacteria. Despite treatment with antibiotics, current mortality rates are in the range of 20%-25%, which makes sepsis the most important cause of death in intensive care. Gram-negative bacteria are a
Beta2-glycoprotein I can exist in 2 conformations: implications for our understanding of the antiphospholipid syndrome.
Agar, Cetin, et al.
Blood, 116, 1336-1343 (2010)
Protocoles
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step