BCR176R
Fly ash (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
City waste incineration ash (trace elements)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
BCR176R
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable