Key Documents
UFC40GV0S
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 2 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
holdup volume 10 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
77 mm
Diamètre
16.3 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 ml) et Ultrafree-CL (2 ml) sont des dispositifs à usage unique jetables qui permettent d'éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont proposés en deux volumes avec une gamme de membranes microporeuses (entre 0,1 et 5,0 µm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités préstérilisées sont également disponibles. Utilisez avec des rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 ml (-MC) et les tubes de 15 ml (–CL).
•Cinq dimensions de pores différentes entre 0,1 et 5,0 µm
•Unités pré-stérilisées également disponibles
•Filtration rapide et performances hautement reproductibles
•Utiliser des rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 ml
Applications
•Élimination de particules et de précipités dans des échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
•Conviennent parfaitement à une utilisation avec les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
Type de membrane : microfiltration
Application
Membrane en PVDF, hydrophile, à pores de 0,22 µm, volume 2 ml, stérile
Pour rotor à angle fixe (15 ml), maximum 5 000 × g
Forme physique
Code couleurs : jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lu Sun et al.
Cell reports, 30(1), 257-268 (2020-01-09)
In preparation for transcription, the chromatin remodeler SWR installs homotypic ZZ nucleosomes at promoters by replacing the two nucleosomal H2A with H2A.Z in a stepwise manner. Nucleosome-free regions (NFRs) help recruit SWR to promoters; this is thought to position SWR
Protocoles
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step