Key Documents
MAB9013
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-antigène du groupe des coronavirus (nucléoprotéine du virus OC43), clone 542-7D
clone 542-7D, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
542-7D, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Nucléoprotéine de coronavirus ; souche OC-43
Immunogène
Épitope : nucléoprotéine du virus OC-43.
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
IFA. Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
L'anticorps anti-antigène du groupe des coronavirus (nucléoprotéine du virus OC-43), clone 542-7D, permet de détecter les niveaux d'antigène du groupe des coronavirus ; son utilisation en IF a fait l'objet de publications et a été validée.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. Produit fourni dans du tampon PBS à pH 7,4. Contient 0,1 % d'azoture de sodium et une protéine de transport.
Stockage et stabilité
Conserver à +4 °C jusqu'à 12 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sarah E Philo et al.
The Science of the total environment, 760, 144215-144215 (2020-12-20)
Wastewater1 surveillance of SARS-CoV-2 may be a useful supplement to clinical surveillance as it is shed in feces, there are many asymptomatic cases, and diagnostic testing can have capacity limitations and extended time to results. Although numerous studies have utilized
Ryohei Hirose et al.
mSphere, 6(3) (2021-05-14)
Human coronavirus (HCoV)-OC43 rarely shows a cytopathic effect (CPE) after infection of various cell lines, and the indirect immunoperoxidase assay (IPA), a relatively complex procedure, has long been used as an alternative assay. Because HCoV-OC43 uses cell-surface transmembrane protease serine
Angelo Robotto et al.
Environmental research, 200, 111783-111783 (2021-07-30)
The airborne transmission path for SARS-CoV-2 is of primary scientific and health-related interest as it could actually involve management, accessibility, use and functionality of many activities, including hospitals), schools, workplaces, factories, transport, sport venues and outdoor environment. It is necessary
Daniel Poston et al.
medRxiv : the preprint server for health sciences (2020-10-15)
Cross-reactive immune responses elicited by seasonal coronaviruses might impact SARS-CoV-2 susceptibility and disease outcomes. We measured neutralizing activity against SARS-CoV-2 in pre-pandemic sera from patients with prior PCR-confirmed seasonal coronavirus infection. While neutralizing activity against seasonal coronaviruses was detected in
Jang-Hoon Choi et al.
PloS one, 15(5), e0232757-e0232757 (2020-05-10)
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) causes severe respiratory infection and continues to infect humans, thereby contributing to a high mortality rate (34.3% in 2019). In the absence of an available licensed vaccine and antiviral agent, therapeutic human antibodies have