MAB5102
Mouse IgG1/IgG2a Neg. Control Antibody, clones 131-2G /131-2A Antibody, FITC conjugate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
all
Conditionnement
vial of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
2-8°C
Température de stockage
2-8°C
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable