RU5500
Rabies Detection Reagent - Direct Fluorescence Assay
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
103.7 & 502.2, monoclonal
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 5 mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
2-8°C
Description générale
Application
This mouse monoclonal antibody blend to Rabies, Cat. No. RU5500 is conjugated to FITC and tested for use in Immunofluorescence for the detection of Rabies.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable