GFDX103000
Tampon (pad) de diagnostic en fibre de verre, bandes de 10 mm × 300 mm, 100/bte
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Synonyme(s) :
Tampon pour diagnostic en fibres de verre, Tampon de diagnostic, Tampon en fibres de verre, Tampon pour conjugué
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 100 strips
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Largeur
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Les tampons SureWick® en fibres de verre présentent un faible taux d'extractibles et une excellente cohérence.
- Ils assurent un flux d'échantillons et une distribution de réactifs fiables et prévisibles.
- Ils présentent une épaisseur et un volume de lit constants, associés à une qualité de surface uniforme.
- Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
- Excellent support technique.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable