Principaux documents
HF000MC100
Millipore
Cartes laminées avec bandes anti-adhésives
No membrane, filter W × L 6 cm × 30 cm, pkg of 100 sheets
Synonyme(s) :
Cartes laminées unies sans membrane
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 sheets
filter W × L
6 cm × 30 cm
Description générale
Les tests à flux latéral facilitent la détection / la quantification rapides et pratiques d'analytes tels que les anticorps et les antigènes présents dans les échantillons biologiques, notamment le sang, la salive et l'urine. Ce pack contient 100 cartes laminées avec bandes anti-adhésives à utiliser dans la production de tests de flux latéral. Remarque : ce produit ne contient pas la membrane Hi-Flow Plus.
Application
Les cartes laminées Millipore conviennent à un large éventail de tests à flux latéral. Elles sont utilisées dans des domaines, tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
Caractéristiques et avantages
  • Prédécoupé pour des raisons de commodité.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
Informations légales
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany