CFSP203000
Bandelettes de tampons absorbants pour échantillon en cellulose C083
thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Synonyme(s) :
Tampons absorbants en cellulose pour échantillon, Tampon absorbant, Tampon en cellulose, Tampon pour échantillon
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 100 strips
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Largeur
20 mm
filter W × L
20 mm × 300 mm
Épaisseur
0.83 mm
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Les tampons en fibres de cellulose SureWick® sont conçus à partir de fibres de cellulose non tissées, 100 % pures.
- Ces tampons ne contiennent ni liants ni colles, qui peuvent interférer avec les performances des essais.
- Fabriqués pour garantir une cohérence optimale, ils assurent un flux d'échantillon fiable et prévisible.
- Ils présentent une épaisseur et un volume de lit constants, associés à une qualité de surface uniforme.
- Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
- Bénéficient d'un excellent support technique.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable