AP189P
Donkey Anti-Rat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3