AP106P
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, HRP conjugate
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Synonyme(s) :
Goat IgG Detection, Goat IgG Detection Antibody, HRP Rabbit Anti-Goat IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
goat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL (after reconstitution)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Utiliser une dilution au 1/5 000-1/100 000e.
Immunohistochimie :
Utiliser une dilution au 1/500-1/5 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Stockage et stabilité
Après reconstitution, le produit est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C sous forme liquide, non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois maximum à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
AVERTISSEMENT : L'azoture de sodium utilisé comme conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la peroxydase de raifort.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable