Principaux documents
ABT334
Sigma-Aldrich
Anti-TSLP receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
TSLP Receptor Antibody, TSLP Receptor, Thymic stromal lymphopoietin receptor, CRL2, ILXR, TSLPR, Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like 2, IL-XR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSLP(85480)
Description générale
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) receptor is a member of the Type I cytokine receptor family (type 5 subfamily). TSLP has been shown to play an important role in dendritic cell maturation and activation. Additionally, TSLP receptor is involved in the positive selection of regulatory T cells, induction of CD4+ T cell-mediated allergic reaction and maintenance of peripheral CD4+ T cell homeostasis. Furthermore, TSLP receptor is implicated in the development of the hematopoietic system. TSLP receptor forms a functional complex with TSLP receptor and IL7R which is capable of stimulating cell proliferation through activation of STAT3 and STAT5. TSLP receptor is primarily expressed in dendrites and monocytes. Additionally, it is expressed in heart, skeletal muscle, kidney and adult and fetal liver; and weakly expressed in T-cells.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to human TSLP receptor.
Application
&
Analyse par immunohistochimie : µ
μ
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Cytokines et récepteurs des cytokines
Qualité
µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 53 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats. Uniprot describes 2 isoforms at ~27 kDa and ~42 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité pour son antigène
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable