Key Documents
MWTS
Millipore
Système de transfert humide Mini mPAGE®
for transfer of proteins from a mini acrylamide gel to blotting membrane, accommodates two wet transfer cassettes
Synonyme(s) :
transfer device, wet transfer system
About This Item
Code UNSPSC :
41105311
Nomenclature NACRES :
NA.32
Entrée CA/CC
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
Conditionnement
pkg of 1 system
pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
70 °C ambient temp. limit
Technique(s)
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × l × H
16 cm × 12 cm × 18 cm
Volume du tampon
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack
1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
Description générale
Le système de transfert humide Mini (MWTS) mPAGE® contient deux cassettes porte-gel pour le transfert électrophorétique des protéines à partir de mini gels sur une membrane en PVDF ou une membrane de transfert en nitrocellulose, en utilisant le tampon de transfert mPAGE® ou un tampon de transfert compatible.
Composants
Le système comprend les composants suivants :
  • couvercle de la cuve avec câbles d'électrodes mPAGE® (1)
  • Cuve de rechange mPAGE® (1)
  • Cassette de transfert mPAGE® (1)
  • Clips pour cassette de transfert mPAGE® (2)
  • Éponge macroporeuse mPAGE® (5)
  • Pack pour congélateur mPAGE® (2)
Compatibilité
Cuve pour mini gels mPAGE
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Afficher tout