AB9206
Anti-DARPP-32 Antibody, phosphoThr34
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-DARPP-32, Anti-DARPP32
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr34)
Informations sur le gène
human ... PPP1R1B(84152)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Reward & Addiction
Signaling Neuroscience
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cultured primary neurons, rat brain lysate and human breast adenocarcinoma
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2