Principaux documents
AB5991
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Olig1
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-BHLHB6
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG1(116448)
Spécificité
Reconnaît la protéine Olig1, d'un poids moléculaire de 25 430 Daltons.
Immunogène
Peptide de synthèse, acides aminés 77-91 de Olig1.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-Olig1 permet de détecter le taux de protéine Olig1, et son utilisation a été publiée et validée en IC et WB.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Western blotting : Dilution au 1/200-1/1000e avec de l'ECL.
Immunocytochimie : Dilution au 1/200-1/1000e.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
25,4 kDa
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. Anticorps précipité en solution dans du PBS et du sulfate d'ammonium saturé à 50 %, sans conservateur.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Avant ouverture, conserver à -70 °C pendant 6 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
PRÉPARATION ET UTILISATION :
Pour reconstituer l'anticorps, centrifuger le flacon d'anticorps à vitesse modérée (5 000 tours/min) pendant 5 minutes pour faire sédimenter l'anticorps précipité dans le culot. Retirer avec précaution la solution de sulfate d'ammonium/PBS et la jeter. Il n'est pas nécessaire de retirer la totalité de la solution de sulfate d'ammonium/PBS : une quantité de 10 μl de solution de sulfate d'ammonium résiduelle n'aura aucune incidence sur la remise en suspension de l'anticorps. Ne pas laisser sécher le culot protéique, car ceci pourrait fortement altérer la réactivité de l'anticorps.
Remettre en suspension le culot d'anticorps dans un tampon biologique adapté tel que du PBS ou du TBS (pH 7,3-7,5) à une concentration finale de 1,0 mg/ml. Par exemple, pour atteindre une concentration finale de 1,0 mg/ml avec 50 μg d'anticorps précipité, la quantité de tampon nécessaire est de 50 μl.
Verser délicatement le tampon liquide sur le culot. NE PAS MÉLANGER AVEC UN VORTEX. Mélanger en remuant doucement avec une pointe de pipette de grand diamètre ou en tapotant légèrement avec les doigts. Laisser l'anticorps précipité se réhydrater pendant 1 heure entre 4 et 25 °C avant utilisation. Il est normal que de petites particules d'anticorps précipité ne parviennent pas à se remettre en suspension. Les flacons sont remplis à l'excès pour compenser les pertes éventuelles.
Les solutions d'anticorps réhydraté peuvent être conservées non diluées entre 2 et 8 °C pendant 2 mois sans perte d'activité significative. Il est à noter que, la solution n'étant pas stérile, des précautions doivent être prises en cas de conservation du produit entre 2 et 8 °C.
Pour un stockage à -20 °C, il est possible d'ajouter un volume égal de glycérol. Il est toutefois recommandé, dans ce cas, d'utiliser du glycérol de qualité ACS ou supérieure, car une perte d'activité importante peut être observée si le glycérol n'est pas de haute qualité.
Pour un stockage à long terme à -70 °C, il est recommandé de diluer une fois la solution d'anticorps réhydraté (dilution 1/1) avec une solution de BSA à 2 % (fraction V, de la meilleure qualité disponible) préparée à partir du tampon de réhydratation. La solution d'anticorps/BSA à 1 % ainsi obtenue peut être divisée en aliquotes et conservée sous forme congelée à -70 °C pendant 6 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Culture d'oligodendrocytes, cerveau
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sjef Copray et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 24(4), 1001-1010 (2005-10-29)
Differentiation induction of neural stem cells (NSCs) into oligodendrocytes during embryogenesis is the result of a complex interaction between local induction factors and intracellular transcription factors. At the early stage of differentiation, in particular, the helix-loop-helix transcription factors Olig1 and
Chaohua Yang et al.
Stem cell research & therapy, 9(1), 136-136 (2018-05-13)
Spinal cord injuries (SCIs) are sustained by an increasing number of patients each year worldwide. The treatment of SCIs has long been a hard nut to crack for doctors around the world. Mesenchymal stem cells (MSCs) have shown benefits for
Di Xie et al.
Glia, 64(4), 583-602 (2015-12-19)
Neuroinflammation elicited by microglia plays a key role in periventricular white matter (PWM) damage (PWMD) induced by infectious exposure. This study aimed to determine if microglia-derived interleukin-1β (IL-1β) would induce hypomyelination through suppression of maturation of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)