Key Documents
AB153-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-FluoroGold
from rabbit
Synonyme(s) :
Fluorescent Marker
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le FluoroGold (ou Fluoro-Gold, ou encore "hydroxystilbamidine") est un marqueur fluorescent très utilisé pour le marquage rétrograde des neurones de projection. En outre, l'AB153 réagit bien avec l'aminostilbamidine dans les tissus congelés fixés au PFA à 4 %.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec les échantillons de toutes les espèces traités au FluoroGold.
Immunogène
FluoroGold conjugué à la KLH.
Application
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter des neurones traités au FluoroGold dans des tissus de cortex frontal du rat (Chang, H. T. et coll. [1990]. J Neurosci Methods. 35[1]:31-37).
L'anticorps anti-FluoroGold est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible le FluoroGold. Il a été testé en IHC (paraffine).
Qualité
Évaluation par immunohistochimie dans le tissu de cortex cérébral de rat congelé, fixé et traité au FluoroGold.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/10 000e de cet anticorps a permis de détecter le FluoroGold dans du tissu de cortex cérébral de rat congelé, fixé et traité au FluoroGold.
Forme physique
Format : purifié
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sofia Meyer Zu Reckendorf et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(12), 2474-2491 (2022-02-13)
In postmitotic neurons, several tumor suppressor genes (TSGs), including p53, Rb, and PTEN, modulate the axon regeneration success after injury. Particularly, PTEN inhibition is a key driver of successful CNS axon regeneration after optic nerve or spinal cord injury. In
Anett J Nagy et al.
PLoS biology, 16(6), e2004712-e2004712 (2018-06-26)
Evolutionary development of vision has provided us with the capacity to detect moving objects. Concordant shifts of visual features suggest movements of the observer, whereas discordant changes are more likely to be indicating independently moving objects, such as predators or
Chang-Hui Chen et al.
Frontiers in neural circuits, 14, 605332-605332 (2020-12-17)
Area prostriata in primates has recently been found to play important roles in rapid detection and processing of peripheral visual, especially fast-moving visual information. The prostriata in rodents was not discovered until recently and its connectivity is largely unknown. As
Charles Raver et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(17), 3424-3442 (2020-03-29)
The parabrachial (PB) complex mediates both ascending nociceptive signaling and descending pain modulatory information in the affective/emotional pain pathway. We have recently reported that chronic pain is associated with amplified activity of PB neurons in a rat model of neuropathic
Patrick Lüningschrör et al.
Cell reports, 30(10), 3506-3519 (2020-03-12)
Genetic variations in TMEM106B, coding for a lysosomal membrane protein, affect frontotemporal lobar degeneration (FTLD) in GRN- (coding for progranulin) and C9orf72-expansion carriers and might play a role in aging. To determine the physiological function of TMEM106B, we generated TMEM106B-deficient