Principaux documents
AB10145
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GFP
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
L'anticorps réagit avec la protéine GFP de 28 kDa.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant à la protéine GFP complète.
Application
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
L'utilisation de cet anticorps anti-GFP a été validée en WB pour la détection de la protéine GFP.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Western blotting : concentration de 0,1 μg/ml sur protéine GFP recombinante.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
28 kDa
Forme physique
Immunoglobuline de lapin purifiée, dans un tampon à base de PBS contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité pour son antigène
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an maximum à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Feijia Xie et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 63(6), 28-28 (2022-06-28)
Heat shock protein B8 (HspB8) can be upregulated rapidly in many pathologic processes, but its role in traumatic optic neuropathy remains unclear. In this study, we investigated the involvement of autophagy in the effects of HspB8 by using the optic
Hongliang Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 4009-4009 (2022-07-12)
Diphthamide, a post-translationally modified histidine residue of eukaryotic TRANSLATION ELONGATION FACTOR2 (eEF2), is the human host cell-sensitizing target of diphtheria toxin. Diphthamide biosynthesis depends on the 4Fe-4S-cluster protein Dph1 catalyzing the first committed step, as well as Dph2 to Dph7
Tamás Wilheim et al.
Brain structure & function, 226(7), 2387-2399 (2021-07-16)
The endocannabinoids have been shown to target the afferents of hypothalamic neurons via cannabinoid 1 receptor (CB1) and thereby to influence their excitability at various physiological and/or pathological processes. Kisspeptin (KP) neurons form afferents of multiple neuroendocrine cells and influence
Imre Kalló et al.
Brain structure & function, 227(3), 1083-1098 (2022-01-15)
Orexin neurons are involved in homeostatic regulatory processes, including arousal and feeding, and provide a major input from the hypothalamus to the ventral tegmental area (VTA) of the midbrain. VTA neurons are a central hub processing reward and motivation and
Pablo Garcia-Miranda et al.
Journal of virology, 90(15), 6906-6917 (2016-05-20)
Human immunodeficiency virus (HIV) replication is strongly dependent upon a programmed ribosomal frameshift. Here we investigate the relationships between the thermodynamic stability of the HIV type 1 (HIV-1) RNA frameshift site stem-loop, frameshift efficiency, and infectivity, using pseudotyped HIV-1 and