Key Documents
8.22049
Sigma-Aldrich
Dodecenylsuccinic anhydride
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Dodecenylsuccinic anhydride, 3-(2-Dodecylen-1-yl)-dihydro-2,5-furandione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.38
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
246-917-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
26 hPa ( 200 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
2550 mg/kg LD50, oral (Rat)
6200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
200 °C/27 hPa
Température de transition
flash point 127 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
Clé InChI
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.008
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup