T58203
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
95%
Synonyme(s) :
DMP-30
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
Clé InChI
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the synthesis of water-soluble metal phthalocyanines bearing twelve dimethylamino groups.
- To prepare phenolate anion-based branched/cross-linked anion exchange membranes (AEMs).
- As a curing agent in the production of epoxy membranes.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter