D221902
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
95%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
Clé InChI
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup