Key Documents
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Dodecene, 1-Dodecylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
203-968-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.193 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥94.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
226 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.6-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
0.68 cSt(100 °C)
Point d'ébullition
213-216 °C/1013 hPa
Pf
-35 °C
Température de transition
flash point 77 °C
Densité
0.76 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clé InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2