30650
1-Decene
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-n-Decene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.84 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
166.5-173.5 °C (lit.)
Pf
−66.3-−66 °C (lit.)
Densité
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clé InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44.0 °C - closed cup