D221600
1-Dodecene
95%
Synonyme(s) :
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Limite d'explosivité
~4.7 %
Impuretés
≤2.0% 2-butyl-1-octene
≤2.0% 2-ethyl-1-decene
≤2.0% n-dodecane
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
214-216 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clé InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preparation of linear phenyldodecanes by reacting with benzene using various acid catalysts.
- Hydroformylation reaction by microemulsion method in the presence of rhodium catalyst.
- Synthesis of synthetic lubricants using chromium catalysts via trimerization.
- Alkylation of toluene
- Polymerization using various supported catalysts.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup