Principaux documents
8.20242
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyl disulfide, Butyl disulfide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352113
Numéro de classement CE :
211-091-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.8 % (v/v)
Pf
-94 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup