Key Documents
T39802
Sigma-Aldrich
p-Tolyl disulfide
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4)2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
43-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(SSc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-16-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
TZOVOULUMXXLOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup