Principaux documents
8.14971
Sigma-Aldrich
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Di-(N,N′-succinimidyl) carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
277-730-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
Pf
188-191 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
Clé InChI
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable