Key Documents
8.14501
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4ClNaO3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.56 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
239-508-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Solubilité
100 g/L
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 9.0 - 11.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable