Key Documents
8.04308
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
211-074-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
320 °C
Puissance
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
6.6-16 % (v/v)
pH
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
Point d'ébullition
253-260 °C
Pf
37-42 °C
Température de transition
flash point 147 °C
Solubilité
5000 g/L
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
530 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup