N29600
1,9-Nonanediol
98%
Synonyme(s) :
Nonamethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
177 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Clé InChI
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup