493732
1,4-Butanediol
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
solid or viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
230 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Homoallyl alcohol (3-buten-1-ol) and tetrahydrofuran via vapor-phase dehydration using ZrO2 as a catalyst.
- Poly(1,4-butanediol succinate) polymer by reacting with succinic anhydride.
- Biodegradable homopolyesters [poly(butylene succinate) and poly(butylene adipate)] and copolyesters [poly(butylene succinate-co-butylene adipate)] by treating with succinic acid and adipic acid via esterification and deglycolization reaction.
- Poly(1,4-butyl sebacate) by polyesterification reaction with sebacic acid or its derivatives.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
273.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
134 °C - closed cup