Key Documents
8.03183
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Propyl acetate, Acetic acid propyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-686-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
33 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.7-8 % (v/v)
Point d'ébullition
101.5 °C/1013 hPa
Pf
-95 °C
Température de transition
flash point 14 °C
Solubilité
21.2 g/L
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.8 °C - closed cup