40858
Propyl acetate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
25 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7% (GC)
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
1.7 %, 37 °F
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.