Key Documents
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
210-808-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
65 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
138-140 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup