Key Documents
8.02301
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyldiimidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
208-488-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
116-120 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Clé InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable