Principaux documents
8.01461
Sigma-Aldrich
Anthrone
for synthesis
Synonyme(s) :
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-994-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
151-156 °C
Solubilité
4.6 mg/L
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
Clé InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surfactant modified electrochemical sensor for determination of Anthrone–A cyclic voltammetry: Research on developing an electrochemical sensor modified by surfactants for the determination of Anthrone, emphasizing its potential in environmental monitoring (NS Prinith, JG Manjunatha, 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable