Key Documents
8.00465
Sigma-Aldrich
Anthraquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-549-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
650 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Température de transition
flash point 250 °C
Solubilité
0.00007 g/L
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Clé InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup