Principaux documents
1.01468
Supelco
Anthrone
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-994-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
solid
Pf
151-156 °C
Solubilité
4.6 mg/L
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
Clé InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: Almost white pale yellow to greenish yellow crystal needles or crystalline powder.
Solubility in ethyl acetate (20 g/l): conforms
Appearance of solution (Into Toluol (50 g/l)): conforms
Appearance of solution(Into Sulfuric acid (96 %, 20 g/l)): conforms
Melting point: 153 - 157 °C
Absorbance of reagent solution(425 nm; 0,5 g/l; sulfuric acid 65 %): ≤ 0.75
Absorbance of reagent solution(620 nm; 0,5 g/l; sulfuric acid 65 %): ≤ 0.045
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sensitivity to carbohydrates(A (620 nm, Glucose 750 µg/25 ml)): ≥ 0.90
Sensitivity to carbohydrates (linearity): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable