Key Documents
8.00784
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H2(COOH)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-879-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
250-260 °C
Solubilité
15 g/L
Densité
1.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
617.0 °F
Point d'éclair (°C)
325 °C